Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 R Series Base
Artikelnummer. 15908435 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Model-:
D150RQDV
D150RQDX
D150RTDV
D15RQDL
D15RQDR
D300RQDV
D300RTDV
D30RQDL
D600RTDV
D60RQDL
D60RQDV
D60RQDX
D6RQDR
Pakningsstørrelse:
1 enhed
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- unitSize
15908435 300.00 kg, 600.00 kg D600RTDV 1 enhed
15928415 6.00 kg, 15.00 kg D15RQDL 1 enhed
15928425 30.00 kg, 60.00 kg D60RQDV 1 enhed
15938415 15.00 kg, 30.00 kg D30RQDL 1 enhed
15938425 60.00 kg, 150.00 kg D150RQDV 1 enhed
15948415 30.00 kg, 60.00 kg D60RQDL 1 enhed
15948425 150.00 kg, 300.00 kg D300RQDV 1 enhed
15988405 3.00 kg, 6.00 kg D6RQDR 1 enhed
15988415 30.00 kg, 60.00 kg D60RQDX 1 enhed
15988425 60.00 kg, 150.00 kg D150RTDV 1 enhed
15998405 6.00 kg, 15.00 kg D15RQDR 1 enhed
15998415 60.00 kg, 150.00 kg D150RQDX 1 enhed
15998425 150.00 kg, 300.00 kg D300RTDV 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15908435 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30419624
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Defender™ 5000 R Series Base tilbyder holdbarhed til krævende industrielle applikationer. R-serien har fugtbeskyttede enkeltpunktsvejeceller, pulverlakeret stålkonstruktion, skridsikre gummijusterbare fødder, aftagelige rustfri stålvægte og nivelleringsbobler.
  • R-serien har en rustfri stålplatform, pulverlakeret stålramme og en aluminiumsvejecelle til at modstå barske industrielle miljøer.
  • Defender 5000-baserne er udstyret med et EasyConnect-kabel, som giver mulighed for øjeblikkelig konfiguration med Defender 5000 (TD52) indikatorer, hvilket fremskynder installationen.
  • Defender 5000 baser er NTEP-certificeret og Measurement Canada godkendt.
  • Disse baser bærer også OIML- og EC-typegodkendelser, hvilket gør dem ideelle til legal-for-trade-brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstruktion 304 rustfrit stål platform, sandgrå pulverlakeret stålramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder, niveauindikator
Volumen 300.00 kg, 600.00 kg
Læsbarhed 20.000000 g, 50.000000 g
Model- D600RTDV
Beskyttelsesklasse IP67
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Dimensioner (L x B x H) 821 x 600 x 132 mm
Vægt (metrisk) 39.000 kg