Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 lavprofil bænkvægt, modeller TD52XW QX
Shop alle Ohaus produkter
Model-:
D52XW150RQDX5-EU
D52XW150RQDX5-M
D52XW60RQDX5-EU
D52XW60RQDX5-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
- Holdbar konstruktion med en rustfri stålplatform, sandgrå pulverlakeret stålramme og aluminiumsvejecelle.
- Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
- Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1000 brugerprofiler for nem datahåndtering.
- Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Batterilevetid | 20 timer med genopladeligt batteri |
| Tilslutningstype | Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur |
| Konstruktion | Rustfrit stål (TD52XW) indikator, 304-kvalitets rustfri stålplatform med sandgrå pulverlakeret stålramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder |
| Volumen | 30.00 kg, 60.00 kg |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Læsbarhed | 10.000000 g, 20.000000 g |
| Model- | D52XW60RQDX5-M |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C til +40 °C |
| Vejetilstande | Gram, Kilogram, Metriske Tons |
| Dimensioner (L x B x H) | 722 x 500 x 122 mm |
| Vis mere |