Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 lavprofil bænkvægt, modeller TD52P QR
Artikelnummer. 15998455 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
D52P15RQDL5
D52P15RQDL5-M
D52P15RQDR5
D52P15RQDR5-M
D52P30RQDL5
D52P30RQDL5-M
D52P60RQDL5
D52P60RQDL5-M
D52P6RQDR5
D52P6RQDR5-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15998455 D52P15RQDL5 1 enhed
15948565 D52P6RQDR5-M 1 enhed
15958565 D52P15RQDR5-M 1 enhed
15968475 D52P30RQDL5 1 enhed
15968565 D52P15RQDL5-M 1 enhed
15978455 D52P6RQDR5 1 enhed
15978475 D52P60RQDL5 1 enhed
15978565 D52P30RQDL5-M 1 enhed
15988455 D52P15RQDR5 1 enhed
15988565 D52P60RQDL5-M 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15998455 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30424327
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8210.00 DKK
    5967.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 2242.83 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionelle bænkvægt er ideel til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
  • Holdbar konstruktion med en rustfri stålplatform, sandgrå pulverlakeret stålramme og aluminiumsvejecelle.
  • Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
  • Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1000 brugerprofiler for nem datahåndtering.
  • Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Konstruktion ABS-plastik (TD52P) indikator, 304-kvalitets rustfri stålplatform med sandgrå pulverlakeret stålramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 6.00 kg, 15.00 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.500000 g, 1.000000 g
Model- D52P15RQDL5
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Brugerdefineret, Gram, Kilogram, Metriske Tons, Ounce, Pund, Pund:Ounce, Tonne
Dimensioner (L x B x H) 677 x 400 x 118 mm
Vægt (metrisk) 14.440 kg