Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 lavprofil bænkvægt, modeller TD52P QR
Shop alle Ohaus produkter
Model-:
D52P15RQDL5
D52P15RQDL5-M
D52P15RQDR5
D52P15RQDR5-M
D52P30RQDL5
D52P30RQDL5-M
D52P60RQDL5
D52P60RQDL5-M
D52P6RQDR5
D52P6RQDR5-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
- Holdbar konstruktion med en rustfri stålplatform, sandgrå pulverlakeret stålramme og aluminiumsvejecelle.
- Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
- Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1000 brugerprofiler for nem datahåndtering.
- Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
Batterilevetid | 20 timer med genopladeligt batteri |
Tilslutningstype | Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur |
Konstruktion | ABS-plastik (TD52P) indikator, 304-kvalitets rustfri stålplatform med sandgrå pulverlakeret stålramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder |
Volumen | 3.00 kg, 6.00 kg |
Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
Læsbarhed | 0.200000 g, 0.500000 g |
Model- | D52P6RQDR5 |
Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C til +40 °C |
Vejetilstande | Brugerdefineret, Gram, Kilogram, Metriske Tons, Ounce, Pund, Pund:Ounce, Tonne |
Dimensioner (L x B x H) | 588 x 305 x 118 mm |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 lavprofil bænkvægt, modeller TD52P QR >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion