Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bænkvægt, modeller TD52XW RQX
Artikelnummer. 15998585 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
D52XW150RQDX2-EU
D52XW150RQDX2-M
D52XW60RQDX2-EU
D52XW60RQDX2-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
15998585 D52XW60RQDX2-M 1 enhed
15908595 D52XW150RQDX2-M 1 enhed
15938505 D52XW60RQDX2-EU 1 enhed
15948505 D52XW150RQDX2-EU 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15998585 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30461584
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionelle bænkvægt er ideel til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
  • Holdbar konstruktion med en rustfri stålplatform, sandgrå pulverlakeret stålramme og aluminiumsvejecelle.
  • Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
  • Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1000 brugerprofiler for nem datahåndtering.
  • Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Konstruktion Rustfrit stål (TD52XW) indikator, 304-kvalitets rustfri stålplatform med sandgrå pulverlakeret stålramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 30.00 kg, 60.00 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 10.000000 g, 20.000000 g
Model- D52XW60RQDX2-M
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Gram, Kilogram, Metriske Tons
Dimensioner (L x B x H) 665 x 500 x 934 mm
Vægt (metrisk) 25.700 kg