Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bænkvægt, modeller TD52XW RQR
Artikelnummer. 15998495 Shop alle Ohaus produkter
Model-:
D52XW15RQDR1-EU
D52XW15RQDR1-M
D52XW6RQDR1-EU
D52XW6RQDR1-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15998495
Brand: OHAUS™ 30444805
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionelle bænkvægt er ideel til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
  • Holdbar konstruktion med en rustfri stålplatform, sandgrå pulverlakeret stålramme og aluminiumsvejecelle.
  • Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
  • Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1000 brugerprofiler for nem datahåndtering.
  • Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Konstruktion Rustfrit stål (TD52XW) indikator, 304-kvalitets rustfri stålplatform med sandgrå pulverlakeret stålramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 6.00 kg, 15.00 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.500000 g, 1.000000 g
Model- D52XW15RQDR1-EU
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Brugerdefineret, Gram, Kilogram, Metriske Tons, Ounce, Pund, Pund:Ounce, Tonne
Dimensioner (L x B x H) 442 x 305 x 604 mm
Vægt (metrisk) 10.900 kg