Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bænkvægt, modeller TD52P TV
Artikelnummer. 15968455 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
D52P150RTDV3
D52P150RTDV3-M
D52P300RTDV3
D52P300RTDV3-M
D52P600RTDV3
D52P600RTDV3-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15968455 D52P600RTDV3 1 enhed
15918565 D52P150RTDV3-M 1 enhed
15928565 D52P300RTDV3-M 1 enhed
15938565 D52P600RTDV3-M 1 enhed
15948455 D52P150RTDV3 1 enhed
15958455 D52P300RTDV3 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15968455 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30424324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14550.00 DKK
    10903.55 DKK / 1 enheder
    Spare 3646.45 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 23-10-2026
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionelle bænkvægt er ideel til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
  • Holdbar konstruktion med en rustfri stålplatform, sandgrå pulverlakeret stålramme og aluminiumsvejecelle.
  • Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
  • Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1000 brugerprofiler for nem datahåndtering.
  • Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Konstruktion ABS-plastik (TD52P) indikator, 304-kvalitets rustfri stålplatform med sandgrå pulverlakeret stålramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 300.00 kg, 600.00 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 20.000000 g, 50.000000 g
Model- D52P600RTDV3
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Brugerdefineret, Gram, Kilogram, Metriske Tons, Ounce, Pund, Pund:Ounce, Tonne
Dimensioner (L x B x H) 963 x 600 x 1203 mm
Vægt (metrisk) 46.700 kg