Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bænkvægt, modeller TD52P QX
Artikelnummer. 15998445 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
D52P150RQDX2
D52P150RQDX2-M
D52P60RQDX2
D52P60RQDX2-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15998445 D52P60RQDX2 1 enhed
15908455 D52P150RQDX2 1 enhed
15968555 D52P60RQDX2-M 1 enhed
15978555 D52P150RQDX2-M 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15998445 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30424317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10705.00 DKK
    8034.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 2670.47 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 23-10-2026
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionelle bænkvægt er ideel til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
  • Holdbar konstruktion med en rustfri stålplatform, sandgrå pulverlakeret stålramme og aluminiumsvejecelle.
  • Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
  • Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1000 brugerprofiler for nem datahåndtering.
  • Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Konstruktion ABS-plastik (TD52P) indikator, 304-kvalitets rustfri stålplatform med sandgrå pulverlakeret stålramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 30.00 kg, 60.00 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 2.000000 g, 5.000000 g
Model- D52P60RQDX2
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Brugerdefineret, Gram, Kilogram, Metriske Tons, Ounce, Pund, Pund:Ounce, Tonne
Dimensioner (L x B x H) 665 x 500 x 903 mm
Vægt (metrisk) 24.400 kg