Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bænkvægt, modeller TD52P QL
Shop alle Ohaus produkter
Model-:
D52P15RQDL2
D52P15RQDL2-M
D52P30RQDL2
D52P30RQDL2-M
D52P60RQDL2
D52P60RQDL2-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
- Holdbar konstruktion med en rustfri stålplatform, sandgrå pulverlakeret stålramme og aluminiumsvejecelle.
- Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
- Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1000 brugerprofiler for nem datahåndtering.
- Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
Batterilevetid | 20 timer med genopladeligt batteri |
Tilslutningstype | Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur |
Konstruktion | ABS-plastikindikator, 304-gradigt rustfrit stålplatform med sandgrå pulverlakeret stålramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder |
Volumen | 30 kg, 60 kg |
Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
Læsbarhed | 10.000000 g, 20.000000 g |
Model- | D52P60RQDL2-M |
Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C til +40 °C |
Vejetilstande | Gram, Kilogram, Metriske Tons |
Dimensioner (L x B x H) | 570 x 400 x 903 mm |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bænkvægt, modeller TD52P QL >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion