Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bænkvægt, modeller TD52P QL Artikelnummer.: 15948555
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bænkvægt, modeller TD52P QL
Artikelnummer. 15948555 Shop alle Ohaus produkter
D52P30RQDL2-M, 1 enhed
Model-:
D52P15RQDL2
D52P15RQDL2-M
D52P30RQDL2
D52P30RQDL2-M
D52P60RQDL2
D52P60RQDL2-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15948555
Brand: OHAUS™ 30461548
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionelle bænkvægt er ideel til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
  • Holdbar konstruktion med en rustfri stålplatform, sandgrå pulverlakeret stålramme og aluminiumsvejecelle.
  • Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
  • Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1000 brugerprofiler for nem datahåndtering.
  • Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Konstruktion ABS-plastikindikator, 304-gradigt rustfrit stålplatform med sandgrå pulverlakeret stålramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 15 kg, 30 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 5.000000 g, 10.000000 g
Model- D52P30RQDL2-M
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Gram, Kilogram, Metriske Tons
Dimensioner (L x B x H) 570 x 400 x 903 mm
Vægt (metrisk) 16.900 kg
Produkttitel
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bænkvægt, modeller TD52P QL >