Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 bænkvægt (EU)
Artikelnummer. 17585815 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Model-:
D33XW150C1L7
D33XW150C1X7
D33XW15C1R6
D33XW300C1X7
D33XW30C1R6
D33XW60C1L7
D33XW60C1R6
Læsbarhed:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
Dimensioner (L x B x H):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Læsbarhed Dimensioner (L x B x H)
17585815 300 kg D33XW300C1X7 50 g 787 x 500 x 922 mm
17525815 15 kg D33XW15C1R6 2 g 491 x 305 x 569 mm
17535815 30 kg D33XW30C1R6 5 g 491 x 305 x 569 mm
17545815 60 kg D33XW60C1R6 10 g 491 x 305 x 569 mm
17555815 60 kg D33XW60C1L7 10 g 688 x 420 x 922 mm
17565815 150 kg D33XW150C1L7 20 g 688 x 420 x 922 mm
17575815 150 kg D33XW150C1X7 20 g 787 x 500 x 922 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17585815 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30684781
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfrit stål bænkvægte til grundlæggende industrielle afvaskningsapplikationer
  • Resultaterne vises tydeligt ved hjælp af det store, lyse baggrundsbelyste LCD-display.
  • I kontrolvejningstilstand skifter displayet farve (gul/grøn/rød) for at advare, når den er inden for målvægtområdet.
  • Denne industrielle vægt har en 304 rustfrit stål platform og ramme, IP67 vejecelle.
  • Indikatoren har et IP66 udvaskningsbeskyttet hus i 304 rustfrit stål med monteringsbeslag.
  • Indeholder software til deletælling, kontrolvejning og totalisering.
  • Inkluderer RS232 med valgfri USB Enhed eller Ethernet til udskrivning eller dataforbindelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 100 timer med genopladeligt batteri
Batteritype AC Adapter (medfølger); Genopladeligt batteri (medfølger)
Tilslutningstype Standard RS232 og ekstraudstyr USB Enhed eller Ethernet
Konstruktion Platform og ramme i rustfrit stål i 304-kvalitet, IP66-indikator i rustfrit stål, IP67-vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 300 kg
Display Type 7-segment multi-farve baggrundsbelyst LCD
Dimensioner (LxB) Platform 650 x 500 mm
Læsbarhed 50 g
Model- D33XW300C1X7
Beskyttelsesklasse IP66
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C, 85% RH, ikke-kondenserende
Vejetilstande Vejning, Kontrolvejning, Tælling, Totalisering.
Dimensioner (L x B x H) 787 x 500 x 922 mm
Vægt (metrisk) 31.8 kg