Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 bænkvægt (EU)
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Model-:
D33XW150C1L7
D33XW150C1X7
D33XW15C1R6
D33XW300C1X7
D33XW30C1R6
D33XW60C1L7
D33XW60C1R6
Læsbarhed:
Dimensioner (L x B x H):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
Beskrivelse
- Resultaterne vises tydeligt ved hjælp af det store, lyse baggrundsbelyste LCD-display.
- I kontrolvejningstilstand skifter displayet farve (gul/grøn/rød) for at advare, når den er inden for målvægtområdet.
- Denne industrielle vægt har en 304 rustfrit stål platform og ramme, IP67 vejecelle.
- Indikatoren har et IP66 udvaskningsbeskyttet hus i 304 rustfrit stål med monteringsbeslag.
- Indeholder software til deletælling, kontrolvejning og totalisering.
- Inkluderer RS232 med valgfri USB Enhed eller Ethernet til udskrivning eller dataforbindelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Batterilevetid | 100 timer med genopladeligt batteri |
| Batteritype | AC Adapter (medfølger); Genopladeligt batteri (medfølger) |
| Tilslutningstype | Standard RS232 og ekstraudstyr USB Enhed eller Ethernet |
| Konstruktion | Platform og ramme i rustfrit stål i 304-kvalitet, IP66-indikator i rustfrit stål, IP67-vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder |
| Volumen | 60 kg |
| Display Type | 7-segment multi-farve baggrundsbelyst LCD |
| Dimensioner (LxB) Platform | 550 x 420 mm |
| Læsbarhed | 10 g |
| Model- | D33XW60C1L7 |
| Beskyttelsesklasse | IP66 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 bænkvægt (EU) >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion