Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 bænkvægt (EU)
Rustfrit stål bænkvægte til grundlæggende industrielle afvaskningsapplikationer
Brand: OHAUS™ 30684777
6677.56 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Resultaterne vises tydeligt ved hjælp af det store, lyse baggrundsbelyste LCD-display.
- I kontrolvejningstilstand skifter displayet farve (gul/grøn/rød) for at advare, når den er inden for målvægtområdet.
- Denne industrielle vægt har en 304 rustfrit stål platform og ramme, IP67 vejecelle.
- Indikatoren har et IP66 udvaskningsbeskyttet hus i 304 rustfrit stål med monteringsbeslag.
- Indeholder software til deletælling, kontrolvejning og totalisering.
- Inkluderer RS232 med valgfri USB Enhed eller Ethernet til udskrivning eller dataforbindelse.
Tekniske data
100 timer med genopladeligt batteri | |
Standard RS232 og ekstraudstyr USB Enhed eller Ethernet | |
60 kg | |
355 x 305 mm | |
D33XW60C1R6 | |
-10 °C til +40 °C, 85% RH, ikke-kondenserende | |
491 x 305 x 569 mm |
AC Adapter (medfølger); Genopladeligt batteri (medfølger) | |
Platform og ramme i rustfrit stål i 304-kvalitet, IP66-indikator i rustfrit stål, IP67-vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder | |
7-segment multi-farve baggrundsbelyst LCD | |
10 g | |
IP66 | |
Vejning, Kontrolvejning, Tælling, Totalisering. | |
12.4 kg |