Få mere at vide
Ohaus™ Defender 3000 Storage Platform Scale
Shop alle Ohaus produkter
Model-:
D31XW300VX-EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
Konstruktion | Stainless Steel with IP66 Stainless Steel platform |
Volumen | 300 kg |
Display Type | LCD |
Læsbarhed | 50 g |
Model- | D31XW300VX-EU |
Beskyttelsesklasse | IP67 |
Temperatur (metrisk) Drift | -10°C to +40°C |
Type | Defender™ Storage Platform Scale |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ Defender 3000 Storage Platform Scale >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion