Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 bænkvægt (EU), certificeret
Artikelnummer. 17555855 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Model-:
D33XW150B1L2EU
D33XW150B1L5EU
D33XW150B1X2EU
D33XW150B1X5EU
D33XW15B1R1EU
D33XW15B1R5EU
D33XW300B1V3EU
D33XW300B1X2EU
D33XW300B1X5EU
D33XW30B1R1EU
D33XW30B1R5EU
D33XW600B1V3EU
D33XW60B1L2EU
D33XW60B1L5EU
D33XW60B1R1EU
D33XW60B1R5EU
Læsbarhed:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensioner (L x B x H):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
Artikelnummer. 17555855
Brand: OHAUS™ 30685275
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bænkvægte til grundlæggende industrielle applikationer
  • Resultaterne vises tydeligt ved hjælp af det store, lyse baggrundsbelyste LCD-display.
  • I kontrolvejningstilstand skifter displayet farve (gul/grøn/rød) for at advare, når den er inden for målvægtområdet.
  • Denne industrielle vægt har en 304 rustfri stålplatform, pulverlakeret stålrørramme og aluminiumsvejecelle.
  • Indikatoren har et hus i rustfrit stål og monteringsbeslag.
  • Indeholder software til deletælling, kontrolvejning og totalisering.
  • Inkluderer RS232 med valgfri USB Enhed eller Ethernet til udskrivning eller dataforbindelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Batterilevetid 100 timer med genopladeligt batteri
Batteritype AC Adapter (medfølger); Genopladeligt batteri (medfølger)
Tilslutningstype Standard RS232 og ekstraudstyr USB Enhed eller Ethernet
Konstruktion Indikator i rustfrit stål, platform i 304 rustfrit stål, pulverlakeret stålrørramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 150 kg
Display Type 7-segment multi-farve baggrundsbelyst LCD
Dimensioner (LxB) Platform 550 x 420 mm
Læsbarhed 50 g
Model- D33XW150B1L5EU
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C, 85% RH, ikke-kondenserende
Vejetilstande Vejning, Kontrolvejning, Tælling, Totalisering.
Dimensioner (L x B x H) 842 x 420 x 134 mm
Vægt (metrisk) 17.3 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato