Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 bænkvægt (EU), certificeret
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Model-:
D33XW150B1L2EU
D33XW150B1L5EU
D33XW150B1X2EU
D33XW150B1X5EU
D33XW15B1R1EU
D33XW15B1R5EU
D33XW300B1V3EU
D33XW300B1X2EU
D33XW300B1X5EU
D33XW30B1R1EU
D33XW30B1R5EU
D33XW600B1V3EU
D33XW60B1L2EU
D33XW60B1L5EU
D33XW60B1R1EU
D33XW60B1R5EU
Læsbarhed:
Dimensioner (L x B x H):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
Descripción
- Resultaterne vises tydeligt ved hjælp af det store, lyse baggrundsbelyste LCD-display.
- I kontrolvejningstilstand skifter displayet farve (gul/grøn/rød) for at advare, når den er inden for målvægtområdet.
- Denne industrielle vægt har en 304 rustfri stålplatform, pulverlakeret stålrørramme og aluminiumsvejecelle.
- Indikatoren har et hus i rustfrit stål og monteringsbeslag.
- Indeholder software til deletælling, kontrolvejning og totalisering.
- Inkluderer RS232 med valgfri USB Enhed eller Ethernet til udskrivning eller dataforbindelse.
Especificaciones
Especificaciones
| Batterilevetid | 100 timer med genopladeligt batteri |
| Batteritype | AC Adapter (medfølger); Genopladeligt batteri (medfølger) |
| Tilslutningstype | Standard RS232 og ekstraudstyr USB Enhed eller Ethernet |
| Konstruktion | Indikator i rustfrit stål, platform i 304 rustfrit stål, pulverlakeret stålrørramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder |
| Volumen | 60 kg |
| Display Type | 7-segment multi-farve baggrundsbelyst LCD |
| Dimensioner (LxB) Platform | 550 x 420 mm |
| Læsbarhed | 20 g |
| Model- | D33XW60B1L5EU |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C til +40 °C, 85% RH, ikke-kondenserende |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido