Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 bænkvægt (EU), certificeret
Artikelnummer. 17525855 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Model-:
D33XW150B1L2EU
D33XW150B1L5EU
D33XW150B1X2EU
D33XW150B1X5EU
D33XW15B1R1EU
D33XW15B1R5EU
D33XW300B1V3EU
D33XW300B1X2EU
D33XW300B1X5EU
D33XW30B1R1EU
D33XW30B1R5EU
D33XW600B1V3EU
D33XW60B1L2EU
D33XW60B1L5EU
D33XW60B1R1EU
D33XW60B1R5EU
Læsbarhed:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensioner (L x B x H):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
Artikelnummer. 17525855
Brand: OHAUS™ 30685272
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bænkvægte til grundlæggende industrielle applikationer
  • Resultaterne vises tydeligt ved hjælp af det store, lyse baggrundsbelyste LCD-display.
  • I kontrolvejningstilstand skifter displayet farve (gul/grøn/rød) for at advare, når den er inden for målvægtområdet.
  • Denne industrielle vægt har en 304 rustfri stålplatform, pulverlakeret stålrørramme og aluminiumsvejecelle.
  • Indikatoren har et hus i rustfrit stål og monteringsbeslag.
  • Indeholder software til deletælling, kontrolvejning og totalisering.
  • Inkluderer RS232 med valgfri USB Enhed eller Ethernet til udskrivning eller dataforbindelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 100 timer med genopladeligt batteri
Batteritype AC Adapter (medfølger); Genopladeligt batteri (medfølger)
Tilslutningstype Standard RS232 og ekstraudstyr USB Enhed eller Ethernet
Konstruktion Indikator i rustfrit stål, platform i 304 rustfrit stål, pulverlakeret stålrørramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 30 kg
Display Type 7-segment multi-farve baggrundsbelyst LCD
Dimensioner (LxB) Platform 355 x 305 mm
Læsbarhed 10 g
Model- D33XW30B1R5EU
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C, 85% RH, ikke-kondenserende
Vejetilstande Vejning, Kontrolvejning, Tælling, Totalisering.
Dimensioner (L x B x H) 646 x 305 x 122 mm
Vægt (metrisk) 11.4 kg