Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 bænkvægt
Artikelnummer. 17592126 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Model-:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Læsbarhed:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Dimensioner (L x B x H):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Læsbarhed Dimensioner (L x B x H)
17592126 600 kg D33P600B1V3 100 g 933 x 600 x 1195 mm
17512126 15 kg D33P15B1R1 2 g 489 x 305 x 542 mm
17522126 30 kg D33P30B1R1 5 g 489 x 305 x 542 mm
17532126 60 kg D33P60B1R1 10 g 489 x 305 x 542 mm
17542126 60 kg D33P60B1L2 10 g 686 x 420 x 896 mm
17552126 150 kg D33P150B1L2 20 g 686 x 420 x 896 mm
17562126 150 kg D33P150B1X2 20 g 785 x 500 x 896 mm
17572126 300 kg D33P300B1X2 50 g 785 x 500 x 896 mm
17582126 300 kg D33P300B1V3 50 g 933 x 600 x 1195 mm
17502136 15 kg D33P15B1R5 2 g 646 x 305 x 130 mm
17512136 30 kg D33P30B1R5 5 g 646 x 305 x 130 mm
17522136 60 kg D33P60B1R5 10 g 646 x 305 x 130 mm
17532136 60 kg D33P60B1L5 10 g 842 x 420 x 134 mm
17542136 150 kg D33P150B1L5 20 g 842 x 420 x 134 mm
17552136 150 kg D33P150B1X5 20 g 941 x 500 x 150 mm
17562136 300 kg D33P300B1X5 50 g 941 x 500 x 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 17592126 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30684753
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Bænkvægte til grundlæggende industrielle applikationer
  • Resultaterne vises tydeligt ved hjælp af det store, lyse baggrundsbelyste LCD-display.
  • I kontrolvejningstilstand skifter displayet farve (gul/grøn/rød) for at advare, når den er inden for målvægtområdet.
  • Denne industrielle vægt har en 304 rustfri stålplatform, pulverlakeret stålrørramme og aluminiumsvejecelle.
  • Indikatoren har et hus i rustfrit stål og monteringsbeslag.
  • Indeholder software til deletælling, kontrolvejning og totalisering.
  • Inkluderer RS232 med valgfri USB Enhed eller Ethernet til udskrivning eller dataforbindelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 100 timer med genopladeligt batteri; 360 timer med engangsbatterier
Batteritype 6 C (LR14) batterier (medfølger ikke); AC-adapter (medfølger); genopladeligt batteri (medfølger ikke)
Tilslutningstype Standard RS232 og ekstraudstyr USB Enhed eller Ethernet
Konstruktion ABS-plastikindikator, 304 rustfrit stålplatform, pulverlakeret stålrørramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 600 kg
Display Type 7-segment multi-farve baggrundsbelyst LCD
Dimensioner (LxB) Platform 800 x 600 mm
Læsbarhed 100 g
Model- D33P600B1V3
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C, 85% RH, ikke-kondenserende
Vejetilstande Vejning, Kontrolvejning, Tælling, Totalisering.
Dimensioner (L x B x H) 933 x 600 x 1195 mm
Vægt (metrisk) 46 kg