Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 bænkvægt
Artikelnummer. 17512126 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Model-:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Læsbarhed:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Dimensioner (L x B x H):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Læsbarhed Dimensioner (L x B x H)
17512126 15 kg D33P15B1R1 2 g 489 x 305 x 542 mm
17522126 30 kg D33P30B1R1 5 g 489 x 305 x 542 mm
17532126 60 kg D33P60B1R1 10 g 489 x 305 x 542 mm
17542126 60 kg D33P60B1L2 10 g 686 x 420 x 896 mm
17552126 150 kg D33P150B1L2 20 g 686 x 420 x 896 mm
17562126 150 kg D33P150B1X2 20 g 785 x 500 x 896 mm
17572126 300 kg D33P300B1X2 50 g 785 x 500 x 896 mm
17582126 300 kg D33P300B1V3 50 g 933 x 600 x 1195 mm
17592126 600 kg D33P600B1V3 100 g 933 x 600 x 1195 mm
17502136 15 kg D33P15B1R5 2 g 646 x 305 x 130 mm
17512136 30 kg D33P30B1R5 5 g 646 x 305 x 130 mm
17522136 60 kg D33P60B1R5 10 g 646 x 305 x 130 mm
17532136 60 kg D33P60B1L5 10 g 842 x 420 x 134 mm
17542136 150 kg D33P150B1L5 20 g 842 x 420 x 134 mm
17552136 150 kg D33P150B1X5 20 g 941 x 500 x 150 mm
17562136 300 kg D33P300B1X5 50 g 941 x 500 x 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 17512126 missing translation for 'mfr' OHAUS™ missing translation for 'supplierNo' 30684738
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Bænkvægte til grundlæggende industrielle applikationer
  • Resultaterne vises tydeligt ved hjælp af det store, lyse baggrundsbelyste LCD-display.
  • I kontrolvejningstilstand skifter displayet farve (gul/grøn/rød) for at advare, når den er inden for målvægtområdet.
  • Denne industrielle vægt har en 304 rustfri stålplatform, pulverlakeret stålrørramme og aluminiumsvejecelle.
  • Indikatoren har et hus i rustfrit stål og monteringsbeslag.
  • Indeholder software til deletælling, kontrolvejning og totalisering.
  • Inkluderer RS232 med valgfri USB Enhed eller Ethernet til udskrivning eller dataforbindelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterilevetid 100 timer med genopladeligt batteri; 360 timer med engangsbatterier
Batteritype 6 C (LR14) batterier (medfølger ikke); AC-adapter (medfølger); genopladeligt batteri (medfølger ikke)
Tilslutningstype Standard RS232 og ekstraudstyr USB Enhed eller Ethernet
Konstruktion ABS-plastikindikator, 304 rustfrit stålplatform, pulverlakeret stålrørramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 15 kg
Display Type 7-segment multi-farve baggrundsbelyst LCD
Dimensioner (LxB) Platform 355 x 305 mm
Læsbarhed 2 g
Model- D33P15B1R1
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C, 85% RH, ikke-kondenserende
Vejetilstande Vejning, Kontrolvejning, Tælling, Totalisering.
Dimensioner (L x B x H) 489 x 305 x 542 mm
Vægt (metrisk) 10.9 kg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.