Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 bænkvægt
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Model-:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Læsbarhed:
Dimensioner (L x B x H):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
Beskrivelse
- Resultaterne vises tydeligt ved hjælp af det store, lyse baggrundsbelyste LCD-display.
- I kontrolvejningstilstand skifter displayet farve (gul/grøn/rød) for at advare, når den er inden for målvægtområdet.
- Denne industrielle vægt har en 304 rustfri stålplatform, pulverlakeret stålrørramme og aluminiumsvejecelle.
- Indikatoren har et hus i rustfrit stål og monteringsbeslag.
- Indeholder software til deletælling, kontrolvejning og totalisering.
- Inkluderer RS232 med valgfri USB Enhed eller Ethernet til udskrivning eller dataforbindelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Batterilevetid | 100 timer med genopladeligt batteri; 360 timer med engangsbatterier |
| Batteritype | 6 C (LR14) batterier (medfølger ikke); AC-adapter (medfølger); genopladeligt batteri (medfølger ikke) |
| Tilslutningstype | Standard RS232 og ekstraudstyr USB Enhed eller Ethernet |
| Konstruktion | ABS-plastikindikator, 304 rustfrit stålplatform, pulverlakeret stålrørramme, aluminiumsvejecelle, skridsikre justerbare gummifødder |
| Volumen | 15 kg |
| Display Type | 7-segment multi-farve baggrundsbelyst LCD |
| Dimensioner (LxB) Platform | 355 x 305 mm |
| Læsbarhed | 2 g |
| Model- | D33P15B1R5 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C til +40 °C, 85% RH, ikke-kondenserende |
| Vis mere |