Få mere at vide
Ohaus™ Defender™ 2000-D24P bænkvægt
Artikelnummer. 15779709 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
150 kg
300 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15779709 150 kg -
15606705 300 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15779709 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30235942
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5090.00 DKK
    3808.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 1281.73 DKK
    25% Slukket
På lager
Pålidelig, præcis og holdbar bænkvægt til en økonomisk pris.
  • Robust industrielt design, der kan modstå belastningen ved industriel vejning
  • Letlæseligt rødt LED-display kan ses i mørke forhold
  • Alsidige strømfunktioner giver ubegrænset drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 80 timer med genopladeligt batteri
Batteritype Genopladelig
Tilslutningstype RS232 (tilgængelig som tilbehør)
Konstruktion ABS-indikator, 430-kvalitets rustfri stålplatform med malet stålrørramme, IP65 aluminiumsvejecelle
Volumen 150 kg
Display Type Rød LED
Læsbarhed 20.000000 g
Inkluderer AC Adapter (medfølger); Genopladeligt batteri (medfølger)
Materiale ABS-indikator, 430-kvalitets rustfri stålplatform med malet stålrørramme, IP65 aluminiumsvejecelle
Model- D24PE150FX
Dimensioner (L x B) 712.00 x 500.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 712.00 x 500.00 x 940.000 mm
Længde (metrisk) 712.00 mm
Længde (metrisk) Pan 600 mm
Bredde (metrisk) 500.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 500 mm
Højde (metrisk) 940.000 mm
Dybde (metrisk) 712.00 mm
Elektriske krav AC Adapter (medfølger), genopladeligt batteri (medfølger)