Få mere at vide
Ohaus™ Defender™ 2000-D24P bænkvægt Artikelnummer.: 15606705
Ohaus™ Defender™ 2000-D24P bænkvægt
Artikelnummer. 15606705 Shop alle Ohaus produkter
300 g, Hver
Volumen:
150 g
300 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15606705
Brand: Ohaus™ 30235947
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pålidelig, præcis og holdbar bænkvægt til en økonomisk pris.
  • Robust industrielt design, der kan modstå belastningen ved industriel vejning
  • Letlæseligt rødt LED-display kan ses i mørke forhold
  • Alsidige strømfunktioner giver ubegrænset drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 80 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype RS232 (tilgængelig som tilbehør)
Konstruktion ABS-indikator, 430-kvalitets rustfri stålplatform med malet stålrørramme, IP65 aluminiumsvejecelle
Volumen 300 g
Display Type Rød LED
Læsbarhed 50.000000 g
Inkluderer AC Adapter (medfølger); Genopladeligt batteri (medfølger)
Materiale ABS-indikator, 430-kvalitets rustfri stålplatform med malet stålrørramme, IP65 aluminiumsvejecelle
Model- D24PE300FX
Dimensioner (L x B) 712.00 x 500.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 712.00 x 500.00 x 940.000 mm
Længde (metrisk) 712.00 mm
Længde (metrisk) Pan 600 mm
Bredde (metrisk) 500.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 500 mm
Højde (metrisk) 940.000 mm
Dybde (metrisk) 712.00 mm
Elektriske krav AC Adapter (medfølger), genopladeligt batteri (medfølger)
Produkttitel
Ohaus™ Defender™ 2000-D24P bænkvægt >