Få mere at vide
Deethylterbutryne, TRC
Artikelnummer. 30138771
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138771 50 mg
30136384 100 mg
30005251 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22858550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30125-65-6
Molekylær formel C8 H15 N5 S
Molekylvægt (g/mol) 213.3
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-(tert-butylamino)-6-(methylthio)- (8CI), N2-(1,1-Dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Methylthio-4-amino-6-tert-butylamino-s-triazine, Deethylterbutryne, GS 26575
IUPAC navn 4-N-tert-butyl-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
SMIL CSc1nc(N)nc(NC(C)(C)C)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbutryn-desethyl
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15N5S/c1-8(2,3)13-6-10-5(9)11-7(12-6)14-4/h1-4H3,(H3,9,10,11,12,13)
Formel vægt 213.1048