Få mere at vide
Deethylphosphamidon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deethylphosphamidon |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15ClNO5P/c1-5-10-8(11)7(9)6(2)15-16(12,13-3)14-4/h5H2,1-4H3,(H,10,11)/b7-6- |
| Formel vægt | 271.04 |