Få mere at vide
Deethylcyanazine acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deethylcyanazine acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10ClN5O2/c1-7(2,3(14)15)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-2H3,(H,14,15)(H3,9,10,11,12,13) |
| Formel vægt | 231.0523 |