Få mere at vide
DEET, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323031
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30323031 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30323031 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC12100000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyltoluamide (DEET)
CAS 134-62-3
Analyt- eller komponentnavne Diethyltoluamide (DEET)
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H17 N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzamide, N,N-diethyl-3-methyl-, m-Toluamide, N,N-diethyl- (6CI,7CI,8CI), N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, 3-Methyl-N,N-diethylbenzamide, AI 3-22542, Amincene C 140, Amincene C-EM, Amway Hour Guard, Autan, Bepper DET, Cutter Unscented, DEET, DET, DET (insect repellent), DETA, Delphene, Detamide, Dieltamid, Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, ENT 20218, ENT 22542, Finish MIT, Flypel, M-Det, Metadelfene, Metadelphene, N,N-Diethyl-3-methylbenzoylamide, N,N-Diethyl-m-methylbenzamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, N,N-Diethyl-m-tolylamide, N,N-Diethyl-meta-toluamide, NSC 33840, Naugatuck DET, Off, Off! Skintastic, Repper DET, Repudin-Special, Sawyer Control Release Formula, Sawyer Controlled-Release, Ultra 30, Ultrathon, Vaseline Mosquito Repellent, m-DETA, m-Delphene, m-Toluic acid diethylamide
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
IUPAC navn N,N-diethyl-3-methylbenzamid
Molekylvægt (g/mol) 191.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 191,131 g/mol