Få mere at vide
DEET-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deet-d10 |
| CAS | 1215576-01-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H7D10NO |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | DEET D10 (diethyl D10), 3-Methyl-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzamide, Diethyltoluamide-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)c1cccc(C)c1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3-methyl-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.33 |
| Vis mere |