Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ Deerfit Lux handsker
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Læderhandske-fint sort ruskindsdyrskind.
- Forbedret greb med poleret ruskind.
- Fuldt foret med Thinsulate™ til kuldebeskyttelse.
- Åndbar, fleksibel, ultra let, absorberer ikke fugt.
- Elastisk håndled til støtte og reduceret termisk udveksling.
- Sort farve gør handsken mere smudsafvisende.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EF-kategori PPE 1, EF-certifikatnummer: Autocertificering, EF Attestation: EF Attestation |
| Klassifikation | Behændighed: 4 |
| Klip stil | Gunn |
| Farve | Sort |
| Udvendig finish | Buffet ruskind |
| Materiale | Læder, Thinsulate |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 10 |
| Til brug med (applikation) | Hær-forsvar, energi, elektricitet, hjemlandsforsvar, logistik, service, telekommunikation, transport og forsyningsindustri |
| Inkluderer | Elastisk strimmel |
| Vis mere |