Få mere at vide
Eppendorf™ Deepwell Plates BioBased
Description
- To forskellige farvede fælge er tilgængelige for nem procesdifferentiering.
- Konsistent geometri sikrer en glidende integration med robotapplikationer.
- Lasergraveret lotnummer og udløbsdato på hver plade for sporbarhed.
- Hævede brøndskanter og glatte overflader sikrer pålidelig varmeforsegling og enkel stabling.
- RecoverMax™ Brønddesign forbedrer prøvegenvinding og sikrer effektiv blanding.
- Minimeret restvolumen og høj vel-til-brønd-ensartethed giver reproducerbare resultater.
- Premium polypropylenkonstruktion modstår kemikalier, mekaniske belastninger og ekstreme forhold.
- Fri for glidemidler, blødgørende midler og biocider, der kan forstyrre bioassays.
- Autoklavérbar ved 121 °C i 20 minutter, hvilket sikrer sterilitet og genbrug efter behov.
- Højkontrastmatrix OptiTrack™ forbedrer prøveidentifikationshastigheden og reducerer pipetteringsfejl.
Specifications
Specifications
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 20 tallerkener (5 poser x 4 tallerkener) |
| Farve | Grøn |
| Produkttype | Deepwell Plade |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 2000μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Show More |