Få mere at vide
Eppendorf™ Deepwell Plates BioBased
BIOPHARMA
Artikelnummer. 31337542
Skift visning
Farve:
Grøn
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31337542 Hvid
31337543 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31337542 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030501012
På lager
Deepwell Plates BioBased understøtter alle manuelle og automatiserede arbejdsgange, fra -86 °C prøvelagring til +100 °C DNA-denaturering. Med OptiTrack mærkning og et stabilt, holdbart design sikrer de pålidelig robothåndtering og forenkler identifikation i højkapacitetslaboratorier.
  • To forskellige farvede fælge er tilgængelige for nem procesdifferentiering.
  • Konsistent geometri sikrer en glidende integration med robotapplikationer.
  • Lasergraveret lotnummer og udløbsdato på hver plade for sporbarhed.
  • Hævede brøndskanter og glatte overflader sikrer pålidelig varmeforsegling og enkel stabling.
  • RecoverMax™ Brønddesign forbedrer prøvegenvinding og sikrer effektiv blanding.
  • Minimeret restvolumen og høj vel-til-brønd-ensartethed giver reproducerbare resultater.
  • Premium polypropylenkonstruktion modstår kemikalier, mekaniske belastninger og ekstreme forhold.
  • Fri for glidemidler, blødgørende midler og biocider, der kan forstyrre bioassays.
  • Autoklavérbar ved 121 °C i 20 minutter, hvilket sikrer sterilitet og genbrug efter behov.
  • Højkontrastmatrix OptiTrack™ forbedrer prøveidentifikationshastigheden og reducerer pipetteringsfejl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 20 tallerkener (5 poser x 4 tallerkener)
Farve Hvid
Produkttype Deepwell Plade
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 2000μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 2000 μl
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ikke-belagt
Well Shape Rund
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Prøveopbevaring og -forberedelse, dyrkning af bakterier og gær, DNA- og RNA-isolering med høj gennemstrømning
Grønne funktioner Biobaseret, ACT Label
Maks. RCF 6000 x g
nr. pr. pakke 4
Renhed eller kvalitetsklasse PCR ren og proteinfri
Mængde 20
RNase fri Ja
Vel Farve Klar
Dimensioner (L x B x H) 85.5 x 127.8 x 60 mm
Egnet til formålet PCR-klar