Få mere at vide
Eppendorf™ Dybbrøndspladerotor til A-2-DWP bordcentrifuge
Artikelnummer. 10023351 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Maks. Hastighed:
4.000 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Maks. Hastighed Pakningsstørrelse
10023351 4.000 omdr./min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10023351 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5804740009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15265.00 DKK
    14200.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1065.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Brug denne rotor med Eppendorf™ model A-2-DWP bordcentrifugen. Eppendorf™ Deepwell pladerotor til A-2-DWP bordcentrifuge inkluderer to dybbrønds-pladespande.
  • Til brug med: A-2-DWP bordcentrifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Deepwell pladerotor
Maks. RCF 2,250 x g
Maks. Hastighed 4.000 omdr./min.
Til brug med (udstyr) A-2-DWP
Inkluderer 2 spande