Få mere at vide
Deepoxydeoxynivalenol, TRC
Artikelnummer. 30134245
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134245 5 mg
30005943 0.5 mg
30010275 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2285835MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88054-24-4
Molekylær formel C15 H20 O5
Molekylvægt (g/mol) 280.316
Synonym (3α,7α)-3,7,15-Trihydroxytrichotheca-9,12-dien-8-one, 2,5-Methano-1-benzoxepin, trichotheca-9,12-dien-8-one deriv., DOM 1, Deepoxydeoxynivalenol
IUPAC navn (1S,2R,3S,7R,9S,10R)-3,10-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-1,5-dimethyl-12-methylidene-8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-en-4-one
SMIL CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)(C3=C)C2(CO)[C@H](O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deepoxy-deoxynivalenol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20O5/c1-7-4-10-15(6-16,13(19)11(7)18)14(3)5-9(17)12(20-10)8(14)2/h4,9-10,12-13,16-17,19H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,10-,12+,13-,14+,15?/m1/s1
Formel vægt 280.131
Procent renhed >95%