Få mere at vide
Deepoxy-deoxynivalenol 50 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325355
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30325355 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 30325355 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV12099000AL50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deepoxy-deoxynivalenol
CAS 88054-24-4
Analyt- eller komponentnavne Deepoxy-deoxynivalenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H20 O5
Koncentration 50 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym (3α,7α)-3,7,15-Trihydroxytrichotheca-9,12-dien-8-one, 2,5-Methano-1-benzoxepin, trichotheca-9,12-dien-8-one deriv., DOM 1, Deepoxydeoxynivalenol
InChI formel InChI=1S/C15H20O5/c1-7-4-10-15(6-16,13(19)11(7)18)14(3)5-9(17)12(20-10)8(14)2/h4,9-10,12-13,16-17,19H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,10-,12+,13-,14+,15?/m1/s1
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)(C3=C)C2(CO)[C@H](O)C1=O
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 280.316
Mængde 5 ml
Formel vægt 280,131 g/mol