Få mere at vide
Fisherbrand™ Deep-Well, Square-Well Microplate, 96 Well
Artikelnummer. 11577193
Encompass
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Volumen (metrisk) Nå:
1 ml
Artikelnummer. 11577193
Brand: Fisherbrand™ 219006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Unique, patented sealing cap allows penetration of a needle through the cap into each well, minimising coring of the needle as the base of each well of the cap has been reduced in thickness
  • Choice of volumes, all with same external dimensions
  • Manufactured from inert polypropylene giving heat and solvent resistant qualities
  • Conical well base aids sample concentration, reconstitution and centrifugation
  • Small radius on all corners to prevent sample precipitation and improve concentration
  • DNase and RNase free Applications include SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics.
Tekniske data
Format Standard
Låg Without Lid
Array 8 x 12
Farve Clear
Til brug med (udstyr) SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics
Materiale Polypropylene
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Non-treated
Well Shape Square, Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Yes
Til brug med (applikation) Sample storage, GC-MS applications
nr. pr. pakke 50
Mængde 50/Cs.
RNase fri Yes
Længde (metrisk) 127.6 mm
Bredde (metrisk) 85.5 mm
Højde (metrisk) 44 mm
Diameter (metrisk) Brønd 8.25 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.