Få mere at vide
Sampling Systems™ Deep Water Sampler
Artikelnummer. 15829361 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15829361 2,5 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15829361 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 5079A2500
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Betjen denne prøveudtager med lethed ved blot at sænke prøveudtageren til den nødvendige dybde og derefter trække den ud. Sampling Systems™ Deep Water Sampler er ideel til prøveudtagning på store dybder.
  • Leveres med 15m reb
  • Gennemsigtig plastkonstruktion, så prøven kan ses indvendigt
  • Ideel til hurtig stratificeret væskeprøvetagning
  • Fremstillet af let, men robust plastik
  • Enkel og nem at bruge i floder, søer eller store dybe beholdere
  • Tager en prøve på det punkt, hvor du begynder at trække håndtaget op
  • Når prøveudtageren sænkes, åbner både top- og bundventilen, så væsken kan strømme igennem
  • Når du trækker rebet op, lukker de ventiler og fanger prøven inde
Tekniske data
Materiale Plast
Inkluderer 15 meter reb
Kapacitet (metrisk) 2,5 l
Vægt (metrisk) 1.3 kg
Diameter (metrisk) Udvendig 130 mm
Højde (metrisk) 340 mm