Få mere at vide
Sampling Systems™ Deep Water Sampler
Artikelnummer. 17912052 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17912052 1 l
1 options
Artikelnummer. 17912052 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 5079A1000
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Deep Water Sampler tager væskeprøver fra store dybder og tager en prøve på det punkt, hvor du begynder at trække håndtaget opad. Denne enkle betjening betyder, at du sænker til den ønskede dybde og derefter trækker den ud.
  • Gennemsigtig plastkonstruktion gør det nemt at se
  • Ideel til prøveudtagning på store dybder i floder, søer og store beholdere
  • Enkel betjening
Tekniske data
Produkttype Vandprøveudtager
Materiale Plast
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja