Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dybe vakuumoliepumper til vakuumkoncentratorer
Artikelnummer. 10214832 Shop alle Thermo Scientific produkter
Forskydning:
116 l/min. (ved 60 Hz); 97 l/min. (ved 50Hz)
195 l/min. (ved 60 Hz); 162 l/min. (ved 50Hz)
283 l/min. (ved 60 Hz); 237 l/min. (ved 50Hz)
76 l/min. (ved 60 Hz); 62 l/min. (ved 50Hz)
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10214832
Brand: Thermo Scientific™ VLP200230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå maksimal genvinding af opløste stoffer med Thermo ™Scientific Deep Vacuum Oil Pump.
Opnå maksimal genvinding af opløste stoffer med Thermo Scientific™ Dybe vakuumoliepumper til vakuumkoncentratorer, designet til at fungere med alle Thermo Scientific™ SpeedVac™ koncentrerings- og frysetørringssystemer.
Funktioner:
  • Gasballastkontrol med tre positioner optimerer pumpens ydeevne, så den passer til alle applikationer
  • Stort skueglas fra siden giver mulighed for bekvem kontrol af korrekte olieniveauer med et øjeblik
Alle roterende vingeoliepumper leveres som standard med:
  • Lyddæmper (OME190 Oil Mist Eliminator)
  • To oliefiltre (MF190)
  • Quick Drain Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt VLP200; 230V 50Hz
Type Dyb vakuum oliepumpe
Forskydning 195 l/min. (ved 60 Hz); 162 l/min. (ved 50Hz)
Til brug med (udstyr) Vakuumkoncentrator
Oliekapacitet 0.75 L
Ultimativt vakuumniveau 1,5 mtorr/1,95 x10³mbar
Vakuumindløbsfitting 12,7 OD
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 160 mm
Højde (engelsk) 11''
Højde (metrisk) 260 mm
Dybde (engelsk) 19''
Dybde (metrisk) 470 mm
Vægt (engelsk) 57 lb.
Vægt (metrisk) 26 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz