Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dybe vakuumoliepumper til vakuumkoncentratorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Forskydning:
116 l/min. (ved 60 Hz); 97 l/min. (ved 50Hz)
195 l/min. (ved 60 Hz); 162 l/min. (ved 50Hz)
283 l/min. (ved 60 Hz); 237 l/min. (ved 50Hz)
76 l/min. (ved 60 Hz); 62 l/min. (ved 50Hz)
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Opnå maksimal genvinding af opløste stoffer med Thermo Scientific™ Dybe vakuumoliepumper til vakuumkoncentratorer, designet til at fungere med alle Thermo Scientific™ SpeedVac™ koncentrerings- og frysetørringssystemer.
Funktioner:
- Gasballastkontrol med tre positioner optimerer pumpens ydeevne, så den passer til alle applikationer
- Stort skueglas fra siden giver mulighed for bekvem kontrol af korrekte olieniveauer med et øjeblik
Alle roterende vingeoliepumper leveres som standard med:
- Lyddæmper (OME190 Oil Mist Eliminator)
- To oliefiltre (MF190)
- Quick Drain Kit
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | VLP80; 230V 50Hz |
| Type | Dyb vakuum oliepumpe |
| Forskydning | 76 l/min. (ved 60 Hz); 62 l/min. (ved 50Hz) |
| Til brug med (udstyr) | Vakuumkoncentrator |
| Oliekapacitet | 0.7 L |
| Ultimativt vakuumniveau | 1,5 mtorr/1,95 x10³mbar |
| Vakuumindløbsfitting | 12,7 OD |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Bredde (metrisk) | 160 mm |
| Højde (engelsk) | 9'' |
| Vis mere |