Få mere at vide
Helios Italquartz Dybe og lavvandede digler, gennemsigtige
Artikelnummer. 15858044
Kapacitet (metrisk):
15 cc
20 cc
5 cc
50 cc
Diameter (metrisk) Udvendig:
29 mm
38 mm
41 mm
57 mm
Højde (metrisk):
19 mm
25 mm
37 mm
38 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15858044
missing translation for 'mfr': Helios Italquartz 63P00002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dybe og lavvandede digler konstrueret af gennemsigtigt, holdbart, modstandsdygtigt og kemisk inert kvartsglas.
  • Klarhed
  • Dybe og overfladiske former tilgængelige
  • Kemisk inert
  • Fremragende elektrisk isolering
  • Fremragende styrke og holdbarhed
  • Enestående termisk stabilitet sammenlignet med glas
Spezifikation
Farve Klarhed
Materiale Kvarts
Kapacitet (metrisk) 5 cc
Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm
Højde (metrisk) 19 mm
Produkttype Digel
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt