Få mere at vide
Helios Italquartz Dybe og lavvandede digler, gennemsigtige
Kapacitet (metrisk):
15 cc
20 cc
5 cc
50 cc
Diameter (metrisk) Udvendig:
29 mm
38 mm
41 mm
57 mm
Højde (metrisk):
19 mm
25 mm
37 mm
38 mm
Beschreibung
- Klarhed
- Dybe og overfladiske former tilgængelige
- Kemisk inert
- Fremragende elektrisk isolering
- Fremragende styrke og holdbarhed
- Enestående termisk stabilitet sammenlignet med glas
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Kvarts |
| Kapacitet (metrisk) | 5 cc |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 29 mm |
| Højde (metrisk) | 19 mm |
| Produkttype | Digel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur