Få mere at vide
Helios Italquartz Dybe og lavvandede digler, gennemskinnelige
Kapacitet (metrisk):
12 cc
20 cc
5 cc
Diameter (metrisk) Udvendig:
29 mm
32 mm
38 mm
Højde (metrisk):
19 mm
32 mm
38 mm
Beskrivelse
- Gennemskinnelig
- Dybe og overfladiske former tilgængelige
- Kemisk inert
- Fremragende elektrisk isolering
- Fremragende styrke og holdbarhed
- Enestående termisk stabilitet sammenlignet med glas
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | Kvarts |
| Kapacitet (metrisk) | 20 cc |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 38 mm |
| Højde (metrisk) | 38 mm |
| Produkttype | Digel |