Få mere at vide
Gilac™ Dybt rektangulært bassin
Artikelnummer. 17928891
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17928891 20 l
1 options
Artikelnummer. 17928891 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G1554211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.70 DKK
    116.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.46 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Deep Rectangular Basin er egnet til fødevarekontakt og er meget holdbar og kemikaliebestandig.
  • Håndvask egnet til fødevarekontakt.
  • Meget holdbar og kemikaliebestandig.
  • Nem at rengøre.
  • Indlejring uden sugeeffekt.
  • Støbt fælg gør den nem at få fat i.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 l
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Materiale HDPE
Form Rektangulær
Produkttype Bassin
Dimensioner (L x B x H) 530 x 410 x 140 mm
Længde (metrisk) 530 mm
Længde (engelsk) 20,9 tommer
Bredde (metrisk) 410 mm
Bredde (engelsk) 16,1 tommer
Højde (metrisk) 140 mm
Højde (engelsk) 5,5 tommer