Få mere at vide
Buerkle™ Dyb metal laboratorieskål
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
6 l
10 l
12 l
Beskrivelse
- Til rengøring, desinficering, sterilisering eller opbevaring af laboratoriebestik
- Robust og hygiejnisk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 200 x 100 mm |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Materiale | Metal |
| Længde (engelsk) | 15,7 tommer |
| Højde (engelsk) | 3,9 tommer. |
| Vægt (metrisk) | 7,9 tommer |
| Bredde (engelsk) | 200 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |