Få mere at vide
Buerkle™ Dyb metal laboratorieskål
Artikelnummer. 17524296 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
6 l
10 l
12 l
Artikelnummer. 17524296
Brand: Buerkle™ 42080040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne robuste skål i rustfrit stål er velegnet til en lang række anvendelser, herunder opbevaring eller desinfektion af laboratoriebestik eller prøveudtagere.
  • Til rengøring, desinficering, sterilisering eller opbevaring af laboratoriebestik
  • Robust og hygiejnisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6 l
Dimensioner (L x B x H) 400 x 200 x 100 mm
Højde (metrisk) 100 mm
Længde (metrisk) 400 mm
Materiale Metal
Længde (engelsk) 15,7 tommer
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Vægt (metrisk) 7,9 tommer
Bredde (engelsk) 200 mm