Få mere at vide
Honeywell™ Dybblå vinterhandsker
Artikelnummer. 15846765
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15846765 11 1 par
15806765 7 1 par
15816765 8 1 par
15826765 9 1 par
15836765 10 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15846765 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 229950011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Honeywell™ Dybblå vinterhandsker til håndtering af olieagtige eller fedtede dele i kolde omgivelser.
  • Polyamid strikket handske
  • Fuldt dyppet blå skumnitrilbelægning
  • Fuldt foret med polarfleece
  • Selvlukkende system på håndleddet
  • Den ergonomiske sømløse strikkonstruktion passer bedre til håndens naturlige form for større styrke og holdbarhed, overlegen komfort
  • Filamentgarnet reducerer fnug til de mest følsomme applikationer og er let at vaske til længere tids brug
  • Den tætte strik giver handsken perfekt støtte, begrænser indtrængning af snavs og giver et godt touch
  • Skumbelægningen optimerer handskens åndbarhed
  • Nitrilskummet forbedrer grebet
  • Det strikkede og selvfastgørende system giver handsken god støtte
  • Nitrilbelægningen på hele hånden giver enestående slidstyrke og uigennemtrængelighed for olier
  • Polarfleece giver en meget god kuldeisolering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420-2003 Grundlæggende standarder, EN 388:2016 Mekaniske farer, EN511-2006 Kuldebeskyttelse
Oversigt 13 gauge
Farve Blå
Materiale Nitril
Størrelse 11
Længde (metrisk) 25 cm