Få mere at vide
Honeywell™ Dybblå vinterhandsker
Beskrivelse
- Polyamid strikket handske
- Fuldt dyppet blå skumnitrilbelægning
- Fuldt foret med polarfleece
- Selvlukkende system på håndleddet
- Den ergonomiske sømløse strikkonstruktion passer bedre til håndens naturlige form for større styrke og holdbarhed, overlegen komfort
- Filamentgarnet reducerer fnug til de mest følsomme applikationer og er let at vaske til længere tids brug
- Den tætte strik giver handsken perfekt støtte, begrænser indtrængning af snavs og giver et godt touch
- Skumbelægningen optimerer handskens åndbarhed
- Nitrilskummet forbedrer grebet
- Det strikkede og selvfastgørende system giver handsken god støtte
- Nitrilbelægningen på hele hånden giver enestående slidstyrke og uigennemtrængelighed for olier
- Polarfleece giver en meget god kuldeisolering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420-2003 Grundlæggende standarder, EN 388:2016 Mekaniske farer, EN511-2006 Kuldebeskyttelse |
| Oversigt | 13 gauge |
| Farve | Blå |
| Materiale | Nitril |
| Størrelse | 7 |
| Længde (metrisk) | 25 cm |