Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dedikerede platforme til MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 shakere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Vælg det optimale valg til et travlt laboratorium med Thermo Scientific™ Dedikerede platforme til MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shakers. MaxQ platforme er modelspecifikke og leveres med forudinstallerede klemmer for at maksimere kapaciteten. MaxQ shakere, platforme og tilbehør giver exceptionel innovation, pålidelighed og nøjagtighed.
Klemmer kommer installeret for at give maksimal kapacitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 60 x 10 ml Erlenmeyer-kolbe |
| Produkttype | Erlenmeyer Kolbe |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Dimensioner (L x B) | 11 x 13 tommer. (28 x 33 cm) |
| Længde (engelsk) platform | 11 tommer |
| Længde (metrisk) platform | 28 cm |
| Bredde (engelsk) platform | 13 tommer |
| Bredde (metrisk) platform | 33 cm |
| Til brug med (udstyr) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Shaker |
| Antal stillinger | 60 |