Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dedikerede platforme til MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 shakere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Erlenmeyer Kolbe
Justerbar fartøjsplatform
Shaker Platform Hjælpebakke
Utility Tray Platform
Dimensioner (L x B):
11 x 13 tommer. (28 x 33 cm)
18 x 18 tommer (45,7 x 45,7 cm)
Til brug med (udstyr):
MaxQ™ 2000, 2506, 2508 Shaker
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 og 6000 Shaker
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Shaker
MaxQ™ 4000 og 6000 Shaker
Pakningsstørrelse:
Hver
Holder:
60 x 10 ml Erlenmeyer-kolbe
Bakke
Beskrivelse
Vælg det optimale valg til et travlt laboratorium med Thermo Scientific™ Dedikerede platforme til MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shakers. MaxQ platforme er modelspecifikke og leveres med forudinstallerede klemmer for at maksimere kapaciteten. MaxQ shakere, platforme og tilbehør giver exceptionel innovation, pålidelighed og nøjagtighed.
Klemmer kommer installeret for at give maksimal kapacitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Justerbar fartøjsplatform |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Dimensioner (L x B) | 18 x 18 tommer (45,7 x 45,7 cm) |
| Længde (engelsk) platform | 18 tommer |
| Længde (metrisk) platform | 45.7 cm |
| Bredde (engelsk) platform | 18 tommer |
| Bredde (metrisk) platform | 45.7 cm |
| Oversigt | 6000 shakere |
| Til brug med (udstyr) | MaxQ™ 4000 og 6000 Shaker |