Få mere at vide
Fisherbrand™ Dedikeret platform
Artikelnummer. 16373246 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
12 x 125 ml kolber
4 mikroplader
5 x 500 ml kolber
8 x 250 ml mL kolber
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder
16373246 4 mikroplader
16363246 5 x 500 ml kolber
16353246 8 x 250 ml mL kolber
16343246 12 x 125 ml kolber
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16373246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4815.00 DKK
    4024.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 790.57 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Dedikeret platform er designet til brug med en shaker.
  • Skridsikker
  • Gummibelagt overflade
  • Til brug med shaker
Tekniske data
Holder 4 mikroplader
Produkttype Dedikeret platform
Materiale Aluminium, rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Mini ryste inkubator
Antal stillinger 4