Få mere at vide
OHAUS™ Dedikeret platform
Artikelnummer. 15792489 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Holder:
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1125 ml
1500 ml
Dimensioner (L x B):
33 x 33 cm
46 x 46 cm
Antal stillinger:
4
8
9
12
13
16
20
27
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Dimensioner (L x B) Antal stillinger unitSize
15792489 500 ml 33 x 33 cm 8 Hver
15772489 1125 ml 33 x 33 cm 16 Hver
15782489 250 ml 33 x 33 cm 12 Hver
15702499 1000 ml 33 x 33 cm 4 Hver
15712499 125 ml 46 x 46 cm 27 Hver
15722499 250 ml 46 x 46 cm 20 Hver
15732499 1500 ml 46 x 46 cm 13 Hver
15742499 1000 ml 46 x 46 cm 9 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15792489 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30400077
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Dedikeret platform designet til at holde uregelmæssige prøver eller traditionelt laboratorieglas.
  • En række forskellige platformsmuligheder er tilgængelige til at holde uregelmæssige prøver eller traditionelle kolbeklemmer og rørstativer
  • Platforme kan øge mængden af brugbar plads til prøver
  • I nogle tilfælde kan stables for at øge gennemløbet og fordoble prøvekapaciteten
  • Rørstativer og måtter med fordybninger holder rørene sikkert på plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 500 ml
Produkttype Platform
Materiale Rustfrit stål
Dybde (engelsk) 13.00 tommer.
Dybde (metrisk) 33.00 cm
Dimensioner (L x B) 33 x 33 cm
Længde (engelsk) 13.00 tommer.
Længde (metrisk) 33.00 cm
Bredde (metrisk) 33.00 cm
Oversigt Dedikeret platform, 33 X 33 cm, 500 ml
Antal stillinger 8