missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dediaminosulfonyl Hydroxymethyl Famotidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dediaminosulfonyl Hydroxymethyl Famotidine |
| CAS | 76823-94-4 |
| Molekylær formel | C9H15N5OS2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-propanimidic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(((2-((Diaminomethylene)amino)thiazol-4-yl)methyl)thio)propanimidate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N5OS2/c1-15-7(10)2-3-16-4-6-5-17-9(13-6)14-8(11)12/h5,10H,2-4H2,1H3,(H4,11,12,13,14) |
| SMIL | COC(=N)CCSCc1csc(N=C(N)N)n1 |
| IUPAC navn | methyl 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]propanimidate |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.37 |
| Formel vægt | 273.0718 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?